6-Brom-1-tetralon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR315157-1G OR315157-250MG OR315157-5G
APOSOR315157-1GEA 317 DKK
APOSOR315157-1G APOSOR315157-250MG APOSOR315157-5G
6-Brom-1-tetralon 98%
6-Brom-1-tetralon
Formel: C₁₀H₉BrO
Molekylvægt: 225.08 g/mol
Smeltepunkt: 44…47 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04114378
CAS-nummer: 66361-67-9