9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315156-25G OR315156-5G
APOSOR315156-25GEA 731 DKK
APOSOR315156-25G APOSOR315156-5G
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Formel: C₁₈H₁₄BNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22207050
CAS-nummer: 1001911-63-2