6-Methoxy-2-naphthylacetic acid 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315155-1G OR315155-250MG OR315155-5G
APOSOR315155-1GEA 898 DKK
APOSOR315155-1G APOSOR315155-250MG APOSOR315155-5G
6-Methoxy-2-naphthylacetic acid 97+%
6-Methoxy-2-naphthylacetic acid
Formel: C₁₃H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00033105
CAS-nummer: 23981-47-7