4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315144-25G OR315144-5G
APOSOR315144-25GEA 3580 DKK
APOSOR315144-25G APOSOR315144-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₈H₁₁ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18157694
CAS-nummer: 131020-57-0