tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR315132-5G OR315132-100G OR315132-25G
APOSOR315132-5GEA 197 DKK
APOSOR315132-5G APOSOR315132-100G APOSOR315132-25G
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate
Formel: C₉H₁₇Cl₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06858679
CAS-nummer: 118753-70-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III