4,6-Dibromodibenzothiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315130-5G
OR315130-25G
APOSOR315130-5GEA
1200
DKK
APOSOR315130-5G
APOSOR315130-25G
4,6-Dibromodibenzothiophene
4,6-Dibromodibenzothiophene
Formel:
C₁₂H₆Br₂S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18451473 CAS-nummer: 669773-34-6 |