2,5-Diformylfuran 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315125-1G OR315125-5G
APOSOR315125-1GEA 1090 DKK
APOSOR315125-1G APOSOR315125-5G
2,5-Diformylfuran 98%
2,5-Diformylfuran
Formel: C₆H₄O₃
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00671517
CAS-nummer: 823-82-5