5-Bromo-2-ethylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315121-1G OR315121-5G
APOSOR315121-1GEA 513 DKK
APOSOR315121-1G APOSOR315121-5G
5-Bromo-2-ethylpyridine 98%
5-Bromo-2-ethylpyridine
Formel: C₇H₈BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226235
CAS-nummer: 38749-90-5