2-Amino-3-bromopyrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315104-1G OR315104-250MG OR315104-5G
APOSOR315104-1GEA 387 DKK
APOSOR315104-1G APOSOR315104-250MG APOSOR315104-5G
2-Amino-3-bromopyrazine 95%
2-Amino-3-bromopyrazine
Formel: C₄H₄BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909692
CAS-nummer: 21943-12-4