5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Bromo-2-chloropyridin-3-ol
OR315101-100G OR315101-25G OR315101-5G
APOSOR315101-100GEA 13770 DKK
APOSOR315101-100G APOSOR315101-25G APOSOR315101-5G
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08688592
CAS-nummer: 286946-77-8