5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3151-25G OR3151-5G OR3151-500MG
APOSOR3151-25GEA 1500 DKK
APOSOR3151-25G APOSOR3151-5G APOSOR3151-500MG
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline
Formel: C₆H₆BrNO
Smeltepunkt: 198…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427664
CAS-nummer: 164513-38-6