2-(Chloromethyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315094-1G OR315094-5G OR315094-10G
APOSOR315094-1GEA 1090 DKK
APOSOR315094-1G APOSOR315094-5G APOSOR315094-10G
2-(Chloromethyl)pyrimidine
2-(Chloromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796203
CAS-nummer: 54198-88-8