3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315074-1G OR315074-5G
APOSOR315074-1GEA 183 DKK
APOSOR315074-1G APOSOR315074-5G
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Smeltepunkt: 44…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05662394
CAS-nummer: 135795-46-9