3-Amino-2-methoxy-6-picoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR315073-1G OR315073-5G OR315073-25G
APOSOR315073-1GEA 426 DKK
APOSOR315073-1G APOSOR315073-5G APOSOR315073-25G
3-Amino-2-methoxy-6-picoline 98%
3-Amino-2-methoxy-6-picoline
Formel: C₇H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095079
CAS-nummer: 186413-79-6