N-Boc-D-prolinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315048-1G OR315048-25G OR315048-5G
APOSOR315048-1GEA 162 DKK
APOSOR315048-1G APOSOR315048-25G APOSOR315048-5G
N-Boc-D-prolinol
N-Boc-D-prolinol
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Smeltepunkt: 59…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040580
CAS-nummer: 83435-58-9