N-Methyl-D-prolinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315047-100G OR315047-25G OR315047-5G
APOSOR315047-100GEA 1480 DKK
APOSOR315047-100G APOSOR315047-25G APOSOR315047-5G
N-Methyl-D-prolinol
N-Methyl-D-prolinol
Formel: C₆H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368622
CAS-nummer: 99494-01-6