1-Hydroxyisoquinolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
OR315042-100G OR315042-25G OR315042-5G
APOSOR315042-100GEA 3050 DKK
APOSOR315042-100G APOSOR315042-25G APOSOR315042-5G
1-Hydroxyisoquinolin
1-Hydroxyisoquinolin
Formel: C₉H₇NO
Molekylvægt: 145.16 g/mol
Smeltepunkt: 212…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006899
CAS-nummer: 491-30-5