1-Chlorisoquinolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315040-25G OR315040-5G OR315040-100G
APOSOR315040-25GEA 785 DKK
APOSOR315040-25G APOSOR315040-5G APOSOR315040-100G
1-Chlorisoquinolin
1-Chlorisoquinolin
Formel: C₉H₆ClN
Molekylvægt: 163.61 g/mol
Kogepunkt: 274…275 °C/768mmHg
Smeltepunkt: 31…36 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00024134
CAS-nummer: 19493-44-8