3,6-Di-tert-butylcarbazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315037-25G OR315037-5G
APOSOR315037-25GEA 752 DKK
APOSOR315037-25G APOSOR315037-5G
3,6-Di-tert-butylcarbazole 98%
3,6-Di-tert-butylcarbazole
Formel: C₂₀H₂₅N
Smeltepunkt: 232 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425849
CAS-nummer: 37500-95-1