2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315029-1G OR315029-5G
APOSOR315029-1GEA 1010 DKK
APOSOR315029-1G APOSOR315029-5G
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₅N
Kogepunkt: 278…279 °C
Massefylde: 1,636 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701543
CAS-nummer: 69045-83-6