Pyridin-3,5-dicarboxylsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315024-100G OR315024-25G OR315024-500G
APOSOR315024-100GEA 898 DKK
APOSOR315024-100G APOSOR315024-25G APOSOR315024-500G
Pyridin-3,5-dicarboxylsyre 98%
Pyridin-3,5-dicarboxylsyre
Formel: C₇H₅NO₄
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006393
CAS-nummer: 499-81-0