D(+)-Tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR315019-100G OR315019-500G
APOSOR315019-100GEA 535 DKK
APOSOR315019-100G APOSOR315019-500G
D(+)-Tryptophan 97%
D(+)-Tryptophan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005647
CAS-nummer: 153-94-6