(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1S,2S)-(+)-N-(4-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-N-(p-Toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-TsDPEN, N-((1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide
OR315018-1G OR315018-5G OR315018-25G
APOSOR315018-1GEA 164 DKK
APOSOR315018-1G APOSOR315018-5G APOSOR315018-25G
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide 98%
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide
Formel: C₂₁H₂₂N₂O₂S
Molekylvægt: 366.48 g/mol
Smeltepunkt: 128…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095684
CAS-nummer: 167316-27-0