(2R,3S)-3-Phenylisoserine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315015-1G OR315015-5G
APOSOR315015-1GEA 183 DKK
APOSOR315015-1G APOSOR315015-5G
(2R,3S)-3-Phenylisoserine hydrochloride
(2R,3S)-3-Phenylisoserine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09750971
CAS-nummer: 132201-32-2