(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR315002-1G
OR315002-5G
OR315002-25G
APOSOR315002-1GEA
164
DKK
APOSOR315002-1G
APOSOR315002-5G
APOSOR315002-25G
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formel:
C₆H₇NO Smeltepunkt: 94…97 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00211274 CAS-nummer: 79200-56-9 |