Diethyl(3-pyridyl)borane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR315000-100G OR315000-25G OR315000-5G
APOSOR315000-100GEA 1570 DKK
APOSOR315000-100G APOSOR315000-25G APOSOR315000-5G
Diethyl(3-pyridyl)borane
Diethyl(3-pyridyl)borane
Formel: C₉H₁₄BN
Smeltepunkt: 172…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012348
CAS-nummer: 89878-14-8