3-Nitro-4-picoline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3148-25G OR3148-1G OR3148-5G
APOSOR3148-25GEA 1390 DKK
APOSOR3148-25G APOSOR3148-1G APOSOR3148-5G
3-Nitro-4-picoline 96%
3-Nitro-4-picoline
Formel: C₆H₆N₂O₂
Kogepunkt: 238 °C
Smeltepunkt: 24…28 °C
Massefylde: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051829
CAS-nummer: 5832-44-0