3-Cyano-4-methylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-4-picoline, 4-Methylnicotinonitrile
OR3147-1G OR3147-5G OR3147-25G
APOSOR3147-1GEA 164 DKK
APOSOR3147-1G APOSOR3147-5G APOSOR3147-25G
3-Cyano-4-methylpyridin 97%
3-Cyano-4-methylpyridin
Formel: C₇H₆N₂
Kogepunkt: 108…111 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 41…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234272
CAS-nummer: 5444-01-9