2-Amino-3-benzyloxypyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Benzyloxypyridin-2-amine, 3-Benzyloxy-2-pyridylamine
OR3137-25G OR3137-5G
APOSOR3137-25GEA 305 DKK
APOSOR3137-25G APOSOR3137-5G
2-Amino-3-benzyloxypyridin
2-Amino-3-benzyloxypyridin
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
Molekylvægt: 200.24 g/mol
Smeltepunkt: 92…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006316
CAS-nummer: 24016-03-3
EINECS: 245-983-9