9-Bromo-1-nonanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 9-Bromononan-1-ol
OR3134-25G OR3134-100G OR3134-500G
APOSOR3134-25GEA 502 DKK
APOSOR3134-25G APOSOR3134-100G APOSOR3134-500G
9-Bromo-1-nonanol 97%
9-Bromo-1-nonanol
Formel: C₉H₁₉BrO
Molekylvægt: 223.15 g/mol
Kogepunkt: 125…126 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 33…35 °C
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063348
CAS-nummer: 55362-80-6