2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR313096-1G OR313096-5G OR313096-25G
APOSOR313096-1GEA 414 DKK
APOSOR313096-1G APOSOR313096-5G APOSOR313096-25G
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅ClO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07783652
CAS-nummer: 7310-94-3