5-Chloro-2-formylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR313090-1G OR313090-5G
APOSOR313090-1GEA 377 DKK
APOSOR313090-1G APOSOR313090-5G
5-Chloro-2-formylbenzoic acid
5-Chloro-2-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739601
CAS-nummer: 4506-45-0