4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR313086-25G OR313086-5G
APOSOR313086-25GEA 933 DKK
APOSOR313086-25G APOSOR313086-5G
4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07787490
CAS-nummer: 13726-16-4