5-Hydroxypiperidin-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR313048-1G OR313048-250MG OR313048-5G
APOSOR313048-1GEA 796 DKK
APOSOR313048-1G APOSOR313048-250MG APOSOR313048-5G
5-Hydroxypiperidin-2-one 97%
5-Hydroxypiperidin-2-one
Formel: C5H9NO2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258339
CAS-nummer: 19365-07-2