3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR313047-250MG OR313047-1G OR313047-5G
APOSOR313047-250MGEA 589 DKK
APOSOR313047-250MG APOSOR313047-1G APOSOR313047-5G
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClN
Molekylvægt: 121.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10565785
CAS-nummer: 89381-03-3