Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ohira-Bestmann Reagent, 1-Diazoacetonylphosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 1-Diazoacetonylphosphonate, (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester
OR313045-5G OR313045-25G OR313045-100G
APOSOR313045-5GEA 709 DKK
APOSOR313045-5G APOSOR313045-25G APOSOR313045-100G
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Formel: C₅H₉N₂O₄P
Massefylde: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 2 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368360
CAS-nummer: 90965-06-3
UN nummer: 1648
ADR: 3,II