3-Methylpyrrole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methyl-1H-pyrrole
OR313041-1G OR313041-5G
APOSOR313041-1GEA 950 DKK
APOSOR313041-1G APOSOR313041-5G
3-Methylpyrrole
3-Methylpyrrole
Formel: C₅H₇N
Molekylvægt: 81.12 g/mol
Kogepunkt: 144 °C
Smeltepunkt: –48 °C
Massefylde: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083419
CAS-nummer: 616-43-3
UN nummer: 1993
ADR: 3 III