Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR313039-1G OR313039-5G OR313039-25G
APOSOR313039-1GEA 578 DKK
APOSOR313039-1G APOSOR313039-5G APOSOR313039-25G
Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01006747
CAS-nummer: 3284-47-7