(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR313021-1G OR313021-250MG
APOSOR313021-1GEA 589 DKK
APOSOR313021-1G APOSOR313021-250MG
(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11111251
CAS-nummer: 330681-18-0