Trimorpholinophosphine oxide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Phosphoric Trimorpholide
OR3128-100G OR3128-25G
APOSOR3128-100GEA 1290 DKK
APOSOR3128-100G APOSOR3128-25G
Trimorpholinophosphine oxide 97%
Trimorpholinophosphine oxide
Formel: C₁₂H₂₄N₃O₄P
Molekylvægt: 305.31 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047406
CAS-nummer: 4441-12-7