Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312511-250MG OR312511-100MG
APOSOR312511-250MGEA 462 DKK
APOSOR312511-250MG APOSOR312511-100MG
Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20693756
CAS-nummer: 135908-33-7