2,4,6-Trichloroquinazoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR3125-1G OR3125-5G
APOSOR3125-1GEA 665 DKK
APOSOR3125-1G APOSOR3125-5G
2,4,6-Trichloroquinazoline 97%
2,4,6-Trichloroquinazoline
Formel: C₈H₃Cl₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08445622
CAS-nummer: 20028-68-6