8-Boc-2-oxa-5,8-diazaspiro[3.5]nonane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR312319-250MG OR312319-100MG
APOSOR312319-250MGEA 4230 DKK
APOSOR312319-250MG APOSOR312319-100MG
8-Boc-2-oxa-5,8-diazaspiro[3.5]nonane 97%
8-Boc-2-oxa-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22035557
CAS-nummer: 1367777-12-5