2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312272-1G OR312272-250MG
APOSOR312272-1GEA 2210 DKK
APOSOR312272-1G APOSOR312272-250MG
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Formel: C₈H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22628754
CAS-nummer: 1256546-74-3