1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3122-1G OR3122-5G
APOSOR3122-1GEA 175 DKK
APOSOR3122-1G APOSOR3122-5G
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan 98%
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Formel: C₁₀H₂₄N₄
Smeltepunkt: 184…187 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005105
CAS-nummer: 295-37-4
EINECS: 206-039-1