2,6-Diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butylester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312199-1G OR312199-250MG
APOSOR312199-1GEA 1700 DKK
APOSOR312199-1G APOSOR312199-250MG
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butylester
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butylester
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234737
CAS-nummer: 885270-84-8