trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR312151-1G OR312151-5G
APOSOR312151-1GEA 420 DKK
APOSOR312151-1G APOSOR312151-5G
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657680
CAS-nummer: 939400-34-7