4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR312142-1G OR312142-5G
APOSOR312142-1GEA 301 DKK
APOSOR312142-1G APOSOR312142-5G
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 97%
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran
Formel: C₁₁H₁₉NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683136
CAS-nummer: 172843-97-9