3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312112-1G OR312112-5G
APOSOR312112-1GEA 622 DKK
APOSOR312112-1G APOSOR312112-5G
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20638314
CAS-nummer: 83249-10-9