Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR312073-100MG OR312073-1G OR312073-250MG
APOSOR312073-100MGEA 164 DKK
APOSOR312073-100MG APOSOR312073-1G APOSOR312073-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formel: C₅H₉N·HCl
Smeltepunkt: 256…261 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19204065
CAS-nummer: 22287-35-0